Merck
ENAH38A2CF74
Enamine
[2-(methylamino)spiro[3.3]heptan-2-yl]methanol hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
191.7
MDL番号:
Iupac Name
(2-(methylamino)spiro[3.3]heptan-2-yl)methanol hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H17NO.ClH/c1-10-9(7-11)5-8(6-9)3-2-4-8;/h10-11H,2-7H2,1H3;1H
InChI Key
PTGDWAAEQGVUST-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6760032
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6760032
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)