Merck
ENAH38A2CF3F
Enamine
5-tert-butyl-1,4-oxazepane hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
193.72
MDL番号:
Iupac Name
5-(tert-butyl)-1,4-oxazepane hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H19NO.ClH/c1-9(2,3)8-4-6-11-7-5-10-8;/h8,10H,4-7H2,1-3H3;1H
InChI Key
FXRUSTQXVFIENO-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6759646
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6759646
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)