Merck
ENAH38A2CEB7
Enamine
1-bromo-4-fluoro-5-nitro-2-(trifluoromethyl)benzene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
288
MDL番号:
Iupac Name
1-bromo-4-fluoro-5-nitro-2-(trifluoromethyl)benzene
Inchi Code
1S/C7H2BrF4NO2/c8-4-2-6(13(14)15)5(9)1-3(4)7(10,11)12/h1-2H
InChI Key
KVCRYFRKEWXZJC-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6758776
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6758776