Merck
ENAH38A2CE34
Enamine
5-(pentafluoroethoxy)pyridine-2-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
257.12
MDL番号:
Iupac Name
5-(perfluoroethoxy)picolinic acid
Inchi Code
1S/C8H4F5NO3/c9-7(10,11)8(12,13)17-4-1-2-5(6(15)16)14-3-4/h1-3H,(H,15,16)
InChI Key
QSHQUHJHYBPPMD-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6749015
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6749015
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)