Merck
ENAH38A2CE31
Enamine
6-fluoro-2-iodo-1H-indole
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
261.04
MDL番号:
Iupac Name
6-fluoro-2-iodo-1H-indole
Inchi Code
1S/C8H5FIN/c9-6-2-1-5-3-8(10)11-7(5)4-6/h1-4,11H
InChI Key
FHTXSZAHHDWLDQ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6748988
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6748988