Merck
ENAH38A2CE0C
Enamine
3-bromothieno[3,2-b]pyridine-2-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
258.1
MDL番号:
mp
221-222
Iupac Name
3-bromothieno[3,2-b]pyridine-2-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C8H4BrNO2S/c9-5-6-4(2-1-3-10-6)13-7(5)8(11)12/h1-3H,(H,11,12)
InChI Key
AQXGWYFJQUCGCC-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6504691
Melting Point
221-222
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6504691