Merck
ENAH38A2CE00
Enamine
1-methyl-1H,4H,6H,7H-pyrano[4,3-c]pyrazole-3-carbaldehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
166.18
MDL番号:
Iupac Name
1-methyl-1,4,6,7-tetrahydropyrano[4,3-c]pyrazole-3-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C8H10N2O2/c1-10-8-2-3-12-5-6(8)7(4-11)9-10/h4H,2-3,5H2,1H3
InChI Key
GWVHHQILFXLMIK-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6504594
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6504594
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)