Merck
ENAH38A2CDD4
Enamine
N-(3-methoxypropyl)cyclohexanamine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
207.74
MDL番号:
Iupac Name
N-(3-methoxypropyl)cyclohexanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H21NO.ClH/c1-12-9-5-8-11-10-6-3-2-4-7-10;/h10-11H,2-9H2,1H3;1H
InChI Key
JGZNMTCOOUOTON-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6748319
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6748319