Merck
ENAH38A2CD83
Enamine
3-phenyl-1-(2,4,6-trihydroxyphenyl)propan-1-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
258.27
MDL番号:
mp
139-143
Iupac Name
3-phenyl-1-(2,4,6-trihydroxyphenyl)-1-propanone
Inchi Code
1S/C15H14O4/c16-11-8-13(18)15(14(19)9-11)12(17)7-6-10-4-2-1-3-5-10/h1-5,8-9,16,18-19H,6-7H2
InChI Key
QWQGMMRHTWIOGH-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6496632
Melting Point
139-143
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6496632
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)