Merck
ENAH38A2CCB5
Enamine
3-(2-fluoropyridin-3-yl)azetidin-3-ol hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
204.63
MDL番号:
Iupac Name
3-(2-fluoropyridin-3-yl)azetidin-3-ol hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H9FN2O.ClH/c9-7-6(2-1-3-11-7)8(12)4-10-5-8;/h1-3,10,12H,4-5H2;1H
InChI Key
PIZHOQINQDDBRL-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6760341
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6760341
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)