Merck
ENAH38A2CC90
Enamine
tert-butyl N-({6-oxospiro[3.3]heptan-2-yl}methyl)carbamate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
239.31
MDL番号:
Iupac Name
tert-butyl ((6-oxospiro[3.3]heptan-2-yl)methyl)carbamate
Inchi Code
1S/C13H21NO3/c1-12(2,3)17-11(16)14-8-9-4-13(5-9)6-10(15)7-13/h9H,4-8H2,1-3H3,(H,14,16)
InChI Key
DFNCFGDYBYYVRD-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6759456
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6759456
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)