Merck
ENAH38A2CC43
Enamine
(1s,3s)-3-fluoro-3-(hydroxymethyl)cyclobutane-1-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
148.13
MDL番号:
Iupac Name
(1s,3s)-3-fluoro-3-(hydroxymethyl)cyclobutane-1-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C6H9FO3/c7-6(3-8)1-4(2-6)5(9)10/h4,8H,1-3H2,(H,9,10)/t4-,6+
InChI Key
NXHPPDBJWZKDNI-SJEUGXSHSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6746918
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6746918