Merck
ENAH38A2BF60
Enamine
3-[(oxan-4-yl)methoxy]aniline
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
207.27
MDL番号:
Iupac Name
3-(tetrahydro-2H-pyran-4-ylmethoxy)aniline
Inchi Code
1S/C12H17NO2/c13-11-2-1-3-12(8-11)15-9-10-4-6-14-7-5-10/h1-3,8,10H,4-7,9,13H2
InChI Key
HVZQKDPASDKATD-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6439480
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6439480
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)