Merck
ENAH38A2BF27
Enamine
6-hydrazinyl-N,N-dimethylpyridine-3-sulfonamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
216.26
MDL番号:
Iupac Name
6-hydrazino-N,N-dimethyl-3-pyridinesulfonamide
Inchi Code
1S/C7H12N4O2S/c1-11(2)14(12,13)6-3-4-7(10-8)9-5-6/h3-5H,8H2,1-2H3,(H,9,10)
InChI Key
GYHBVHHXVVZKJL-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-5069516
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-5069516