Merck
ENAH38A2BEF2
Enamine
thieno[3,2-b]pyridine-2-carbaldehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
163.2
MDL番号:
mp
134-135
Iupac Name
thieno[3,2-b]pyridine-2-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C8H5NOS/c10-5-6-4-7-8(11-6)2-1-3-9-7/h1-5H
InChI Key
BEDLZTHJABCULR-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-4286002
Melting Point
134-135
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-4286002
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)