Merck
ENAH38A2BE5F
Enamine
3-[(5-bromopyridin-2-yl)methyl]oxetan-3-ol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
244.09
MDL番号:
Iupac Name
3-((5-bromopyridin-2-yl)methyl)oxetan-3-ol
Inchi Code
1S/C9H10BrNO2/c10-7-1-2-8(11-4-7)3-9(12)5-13-6-9/h1-2,4,12H,3,5-6H2
InChI Key
IJZFBSAWVFGHSX-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2920716
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2920716
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)