Merck
ENAH38A2BE50
Enamine
2-chloro-6-(pyrimidin-2-yl)pyrazine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
192.61
MDL番号:
Iupac Name
2-(6-chloropyrazin-2-yl)pyrimidine
Inchi Code
1S/C8H5ClN4/c9-7-5-10-4-6(13-7)8-11-2-1-3-12-8/h1-5H
InChI Key
XXUOJBZPEKWJOR-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2775537
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2775537
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)