Merck
ENAH38A2BE00
Enamine
2-chloro-4-[3-(trifluoromethyl)phenyl]quinazoline
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
308.69
MDL番号:
Iupac Name
2-chloro-4-(3-(trifluoromethyl)phenyl)quinazoline
Inchi Code
1S/C15H8ClF3N2/c16-14-20-12-7-2-1-6-11(12)13(21-14)9-4-3-5-10(8-9)15(17,18)19/h1-8H
InChI Key
BCBNIFLIUIPTKR-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1702910
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1702910