Merck
ENAH38A2BD90
Enamine
1,6-dimethyl-1,2,3,4-tetrahydroquinoxaline
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
162.23
MDL番号:
Iupac Name
1,6-dimethyl-1,2,3,4-tetrahydroquinoxaline
Inchi Code
1S/C10H14N2/c1-8-3-4-10-9(7-8)11-5-6-12(10)2/h3-4,7,11H,5-6H2,1-2H3
InChI Key
DMDDKWCMXYOTBQ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1243613
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1243613
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)