Merck
ENAH38A2BD68
Enamine
ethyl 6,6-dimethyl-4-oxooxane-2-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
200.23
MDL番号:
Iupac Name
ethyl 6,6-dimethyl-4-oxotetrahydro-2H-pyran-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C10H16O4/c1-4-13-9(12)8-5-7(11)6-10(2,3)14-8/h8H,4-6H2,1-3H3
InChI Key
AMYOKSDUBPEXAB-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-755093
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-755093