Merck
ENAH38A2BD09
Enamine
5-(trifluoromethyl)furan-3-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
180.08
MDL番号:
mp
87-88
Iupac Name
5-(trifluoromethyl)-3-furoic acid
Inchi Code
1S/C6H3F3O3/c7-6(8,9)4-1-3(2-12-4)5(10)11/h1-2H,(H,10,11)
InChI Key
ARHMGMAVOGKKMY-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-349323
Melting Point
87-88
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-349323
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)