Merck
ENAH38A2BA4E
Enamine
1-propyl-1H-1,2,4-triazole-5-carbaldehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
139.16
MDL番号:
Iupac Name
1-propyl-1H-1,2,4-triazole-5-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C6H9N3O/c1-2-3-9-6(4-10)7-5-8-9/h4-5H,2-3H2,1H3
InChI Key
JAZSELZAGUGQPR-UHFFFAOYSA-N
保管温度
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-187827
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-187827