Merck
ENAH38A2B967
Enamine
4-cyclopropyl-2-fluorobenzene-1-sulfonyl fluoride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
218.22
MDL番号:
Iupac Name
4-cyclopropyl-2-fluorobenzenesulfonyl fluoride
Inchi Code
1S/C9H8F2O2S/c10-8-5-7(6-1-2-6)3-4-9(8)14(11,12)13/h3-6H,1-2H2
InChI Key
TWVXXBXJMRPTAY-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6485964
ピクトグラム
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6485964