Merck
ENAH3155246D
Enamine
8-oxa-5-azaspiro[3.5]nonane-7-carboxylic acid hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
207.66
MDL番号:
Iupac Name
8-oxa-5-azaspiro[3.5]nonane-7-carboxylic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H13NO3.ClH/c10-7(11)6-4-9-8(5-12-6)2-1-3-8;/h6,9H,1-5H2,(H,10,11);1H
InChI Key
KNQPLGCHMAQTSY-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6745355
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6745355
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)