Merck
ENAH31552464
Enamine
3,6-diazabicyclo[3.2.1]octane dihydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
185.1
MDL番号:
Iupac Name
(1R,5S)-3,6-diazabicyclo[3.2.1]octane dihydrochloride
Inchi Code
1S/C6H12N2.2ClH/c1-5-2-7-4-6(1)8-3-5;;/h5-8H,1-4H2;2*1H
InChI Key
JKZLAZYXTRDCJO-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6743449
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6743449