Merck
ENAH315523B4
Enamine
N-methyl-N-(pyridin-2-yl)piperidine-3-carboxamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
219.29
MDL番号:
Iupac Name
N-methyl-N-(2-pyridinyl)-3-piperidinecarboxamide
Inchi Code
1S/C12H17N3O/c1-15(11-6-2-3-8-14-11)12(16)10-5-4-7-13-9-10/h2-3,6,8,10,13H,4-5,7,9H2,1H3
InChI Key
PEIWRUJHPWMHLY-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6745751
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6745751
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)