Merck
ENAH3155238C
Enamine
9-azatricyclo[8.1.1.0,2,7]dodeca-2,4,6-triene hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
195.69
MDL番号:
mp
216-217
Iupac Name
2,3,4,5-tetrahydro-1H-3,5-methanobenzo[c]azepine hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H13N.ClH/c1-2-4-11-8(3-1)7-12-10-5-9(11)6-10;/h1-4,9-10,12H,5-7H2;1H
InChI Key
LAAZEQAVNVYORK-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6745485
Melting Point
216-217
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6745485
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)