Merck
ENAH3155237E
Enamine
6-bromo-7-fluoro-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
266.54
MDL番号:
Iupac Name
6-bromo-7-fluoro-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H9BrFN.ClH/c10-8-3-6-1-2-12-5-7(6)4-9(8)11;/h3-4,12H,1-2,5H2;1H
InChI Key
UFXTURKNWKSCAU-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6748309
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6748309
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)