Merck
ENAH31552358
Enamine
3-methyl-1-oxa-2,8-diazaspiro[4.5]dec-2-ene hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
190.67
MDL番号:
mp
238-239
Iupac Name
3-methyl-1-oxa-2,8-diazaspiro[4.5]dec-3-ene hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H14N2O.ClH/c1-7-6-8(11-10-7)2-4-9-5-3-8;/h6,9-10H,2-5H2,1H3;1H
InChI Key
BEKLFYONZDTPAB-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6746515
Melting Point
238-239
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6746515
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)