Merck
ENAH31552281
Enamine
3-{2,8,9-trioxa-5-aza-1-silabicyclo[3.3.3]undecan-1-yl}propan-1-amine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
232.35
MDL番号:
mp
87-90
Iupac Name
3-(2,8,9-trioxa-5-aza-1-silabicyclo[3.3.3]undec-1-yl)propylamine
Inchi Code
1S/C9H20N2O3Si/c10-2-1-9-15-12-6-3-11(4-7-13-15)5-8-14-15/h1-10H2
InChI Key
BVWMLPXXYGTRHW-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6743053
Melting Point
87-90
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6743053
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)