Merck
ENAH3155221C
Enamine
2-(1,2-oxazol-5-yl)ethan-1-amine; trifluoroacetic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
226.16
MDL番号:
Iupac Name
2-(isoxazol-5-yl)ethan-1-amine 2,2,2-trifluoroacetate
Inchi Code
1S/C5H8N2O.C2HF3O2/c6-3-1-5-2-4-7-8-5;3-2(4,5)1(6)7/h2,4H,1,3,6H2;(H,6,7)
InChI Key
YBEFTSKXSDLHFZ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
OC(=O)C(F)(F)F
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6740351
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6740351