Merck
ENAH31552217
Enamine
{3-[(dimethylamino)methyl]-4-fluorophenyl}methanamine dihydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
255.16
MDL番号:
Iupac Name
1-(5-(aminomethyl)-2-fluorophenyl)-N,N-dimethylmethanamine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C10H15FN2.2ClH/c1-13(2)7-9-5-8(6-12)3-4-10(9)11;;/h3-5H,6-7,12H2,1-2H3;2*1H
InChI Key
VJPYSASKYQUKGM-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6740336
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6740336