Merck
ENAH315521E9
Enamine
9-methyl-2,9-dihydro-1H-purin-2-one dihydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
223.06
MDL番号:
Iupac Name
9-methyl-9H-purin-2-ol dihydrochloride
Inchi Code
1S/C6H6N4O.2ClH/c1-10-3-8-4-2-7-6(11)9-5(4)10;;/h2-3H,1H3,(H,7,9,11);2*1H
InChI Key
SGWPRJVQRQWMCL-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6740114
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6740114