Merck
ENAH315521BA
Enamine
2-amino-N-[(4-cyanophenyl)methyl]acetamide hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
225.68
MDL番号:
mp
215-218
Iupac Name
2-amino-N-(4-cyanobenzyl)acetamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H11N3O.ClH/c11-5-8-1-3-9(4-2-8)7-13-10(14)6-12;/h1-4H,6-7,12H2,(H,13,14);1H
InChI Key
QIZBZROHOGRRPL-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6739866
Melting Point
215-218
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6739866