Merck
ENAH31552157
Enamine
(1r,3r)-3-(dimethylamino)cyclobutane-1-carboxylic acid hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
179.65
MDL番号:
Iupac Name
(1r,3r)-3-(dimethylamino)cyclobutane-1-carboxylic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H13NO2.ClH/c1-8(2)6-3-5(4-6)7(9)10;/h5-6H,3-4H2,1-2H3,(H,9,10);1H/t5-,6-;
InChI Key
WWOUVETXAVLUGJ-KYOXOEKESA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6739235
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6739235