Merck
ENAH3155214C
Enamine
2-amino-4-(1H-pyrazol-4-yl)butanoic acid dihydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
242.1
MDL番号:
Iupac Name
2-amino-4-(1H-pyrazol-4-yl)butanoic acid dihydrochloride
Inchi Code
1S/C7H11N3O2.2ClH/c8-6(7(11)12)2-1-5-3-9-10-4-5;;/h3-4,6H,1-2,8H2,(H,9,10)(H,11,12);2*1H
InChI Key
KIKCXEXZJPYGGO-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6739178
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6739178
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)