Merck
ENAH3155213D
Enamine
tert-butyl (1R,3S,4S)-3-(aminomethyl)-2-azabicyclo[2.2.1]heptane-2-carboxylate hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
262.78
MDL番号:
Iupac Name
tert-butyl (1R,3S,4S)-3-(aminomethyl)-2-azabicyclo[2.2.1]heptane-2-carboxylate hydrochloride
Inchi Code
1S/C12H22N2O2.ClH/c1-12(2,3)16-11(15)14-9-5-4-8(6-9)10(14)7-13;/h8-10H,4-7,13H2,1-3H3;1H/t8-,9+,10+;/m0./s1
InChI Key
NRQZXWVLRFATFV-HHDYSPPTSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6735287
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6735287
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)