Merck
ENAH315520F4
Enamine
4-(3-fluoropropyl)piperidine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
181.68
MDL番号:
Iupac Name
4-(3-fluoropropyl)piperidine hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H16FN.ClH/c9-5-1-2-8-3-6-10-7-4-8;/h8,10H,1-7H2;1H
InChI Key
VGZSUZGLSXYZRV-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6738651
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6738651