Merck
ENAH315520DC
Enamine
[4-(2-cyclopropylethynyl)phenyl]methanamine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
207.7
MDL番号:
Iupac Name
(4-(cyclopropylethynyl)phenyl)methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C12H13N.ClH/c13-9-12-7-5-11(6-8-12)4-3-10-1-2-10;/h5-8,10H,1-2,9,13H2;1H
InChI Key
NYEKVJLGFLBJLB-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6738580
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6738580
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)