Merck
ENAH315520AF
Enamine
4-fluorobicyclo[2.2.1]heptan-1-amine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
165.64
MDL番号:
Iupac Name
4-fluorobicyclo[2.2.1]heptan-1-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H12FN.ClH/c8-6-1-3-7(9,5-6)4-2-6;/h1-5,9H2;1H
InChI Key
KVCPBEJFUWSXNH-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6738366
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6738366