Merck
ENAH31552088
Enamine
1-[(1S)-1-(4-fluorophenyl)ethyl]-5-oxopyrrolidine-3-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
251.26
MDL番号:
Iupac Name
1-((S)-1-(4-fluorophenyl)ethyl)-5-oxopyrrolidine-3-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C13H14FNO3/c1-8(9-2-4-11(14)5-3-9)15-7-10(13(17)18)6-12(15)16/h2-5,8,10H,6-7H2,1H3,(H,17,18)/t8-,10?/m0/s1
InChI Key
PEAZNJDTYKKTFE-PEHGTWAWSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6735079
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6735079