Merck
ENAH31551FD6
Enamine
3-chloropyrrolidin-2-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
119.55
MDL番号:
mp
84-85
Iupac Name
3-chloropyrrolidin-2-one
Inchi Code
1S/C4H6ClNO/c5-3-1-2-6-4(3)7/h3H,1-2H2,(H,6,7)
InChI Key
PJVMVQJOLWEKJV-UHFFFAOYSA-N
保管温度
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6736413
Melting Point
84-85
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6736413