Merck
ENAH31551F97
Enamine
1,2,2-trimethylcyclopentan-1-amine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
163.69
MDL番号:
Iupac Name
1,2,2-trimethylcyclopentan-1-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H17N.ClH/c1-7(2)5-4-6-8(7,3)9;/h4-6,9H2,1-3H3;1H
InChI Key
KTWAQCIGQAUNJB-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6734781
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6734781