Merck
ENAH31551F91
Enamine
3-(2-methylpropoxy)cyclohexan-1-amine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
207.74
MDL番号:
Iupac Name
3-isobutoxycyclohexan-1-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H21NO.ClH/c1-8(2)7-12-10-5-3-4-9(11)6-10;/h8-10H,3-7,11H2,1-2H3;1H
InChI Key
WRYAAPARPZDUBJ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6735957
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6735957