Merck
ENAH31551F7C
Enamine
5-bromo-3-iodo-7-methyl-1H-indazole
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
336.96
MDL番号:
Iupac Name
5-bromo-3-iodo-7-methyl-1H-indazole
Inchi Code
1S/C8H6BrIN2/c1-4-2-5(9)3-6-7(4)11-12-8(6)10/h2-3H,1H3,(H,11,12)
InChI Key
CRWIJLBPUCHBNL-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6735846
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6735846