Merck
ENAH31551F3F
Enamine
1-{3-aminobicyclo[1.1.1]pentan-1-yl}piperidin-2-one hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
216.71
MDL番号:
Iupac Name
1-(3-aminobicyclo[1.1.1]pentan-1-yl)piperidin-2-one hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H16N2O.ClH/c11-9-5-10(6-9,7-9)12-4-2-1-3-8(12)13;/h1-7,11H2;1H
InChI Key
FYHBFIRIVSZZDR-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6740029
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6740029