Merck
ENAH31551F31
Enamine
2-fluoro-5-(pentafluoroethoxy)pyridine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
231.1
MDL番号:
Iupac Name
2-fluoro-5-(perfluoroethoxy)pyridine
Inchi Code
1S/C7H3F6NO/c8-5-2-1-4(3-14-5)15-7(12,13)6(9,10)11/h1-3H
InChI Key
LKSCEIVOTVOCGP-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6739562