Merck
ENAH31551F22
Enamine
2-amino-3-(1H-imidazol-1-yl)propanehydrazide dihydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
242.11
MDL番号:
Iupac Name
2-amino-3-(1H-imidazol-1-yl)propanehydrazide dihydrochloride
Inchi Code
1S/C6H11N5O.2ClH/c7-5(6(12)10-8)3-11-2-1-9-4-11;;/h1-2,4-5H,3,7-8H2,(H,10,12);2*1H
InChI Key
ILZIMZKOJAUMCM-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6738913
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6738913
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)