Merck
ENAH31551F21
Enamine
4-chloro-5,6-dimethylpyridin-3-amine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
156.61
MDL番号:
Iupac Name
4-chloro-5,6-dimethylpyridin-3-amine
Inchi Code
1S/C7H9ClN2/c1-4-5(2)10-3-6(9)7(4)8/h3H,9H2,1-2H3
InChI Key
OSNFACXQDPPIKH-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6738841
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6738841
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)