Merck
ENAH31551DBB
Enamine
7-methylquinolin-3-amine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
158.2
MDL番号:
Iupac Name
7-methylquinolin-3-amine
Inchi Code
1S/C10H10N2/c1-7-2-3-8-5-9(11)6-12-10(8)4-7/h2-6H,11H2,1H3
InChI Key
KPPLYASINNJSPZ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6734451
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6734451
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)